Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes FlipStrip™ avec couvercle
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Fabriqués en plastique 100 % recyclé.
19.09€ - 257.76€
Spécification
Type de produit | Portoir Flipstrip |
---|---|
Matériau | Plastique recyclé |
Empilables | Yes |
Nbre par carton | 12 racks |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10778072
|
Thermo Scientific™
8618 |
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet |
251.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10646391
|
Thermo Scientific™
8668 |
Rose fluorescent |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11894402
|
Thermo Scientific™
8678 |
Orange fluorescent |
251.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10177000
|
Thermo Scientific™
8688 |
Vert fluorescent |
20.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10065210
|
Thermo Scientific™
8648 |
Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12368182
|
Thermo Scientific™
8658-11 |
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10358711
|
Thermo Scientific™
8608 |
Rouge, vert, jaune ou bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11837233
|
Thermo Scientific™
8628 |
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10556562
|
Thermo Scientific™
8638 |
Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10095090
|
Thermo Scientific™
8698 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Le rack est fabriqué en plastique 100 % recyclé.
- Conception stable, ultra plate avec grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Portoir Flipstrip | |
Plastique recyclé | |
Yes | |
12 racks |