Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
423.00€ - 2580.00€
Spécification
| Antigène | FMC63 scFv |
|---|---|
| Clone | Y45 |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| Espèces hôtes | Human (HEK293) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17101491
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-25TESTS |
25 Tests |
423.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17146321
|
ACROBiosystems
FM3-HPY53-200tests |
200 Tests |
2580.00€
200 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Spécification
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |
| Y45 | |
| PE | |
| RUO | |
| Primary |