Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
3385.00€ - 3890.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Matériau | SMS |
Dimensions | XL |
Stérilité | Stérile |
Dimensions (L x l) | 12,25 x 4 in |
Code produit | Marque | Fastening Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fastening Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17755299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2 |
Bandeau | Bleu |
3620.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17765299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2AD |
Bandeau | Vert |
3890.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17775299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLG |
Attaches | Bleu |
3385.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17785299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLGAD |
Attaches | Vert |
3555.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Tyvek™ side extensions allow mask expansion to increase coverage and prevent unwanted facial skin exposure
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
XL | |
12,25 x 4 in | |
Classe 100/ISO 5 | |
Side Extension | |
12,25 in | |
4 in |
SMS | |
Stérile | |
S-1461 | |
Oui | |
Oui | |
31 cm | |
10 cm |