missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1514, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio 3169-MSM4-P1

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15920188

  • 485.00€ / 100µg
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

FOXA1 / HNF3A
Nuclear
FOXA1/1514
Unconjugated
NP_004487
Mouse
79kDa
Protein A/G Purified
RUO
3169
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FOXA1
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614)
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions