missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxO1/FKHR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
226.00€ - 372.00€
Spécification
| Antigène | FoxO1/FKHR |
|---|---|
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 0.05-0.50 ug/ml |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18711004
|
Novus Biologicals
NBP2-24857SS |
0.025 mg |
226.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18790584
|
Novus Biologicals
NBP2-24857 |
0.1 mg |
372.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FoxO1/FKHR Polyclonal specifically detects FoxO1/FKHR in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| FoxO1/FKHR | |
| Western Blot 0.05-0.50 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Growth and Development, Neuronal Cell Markers | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| FKH1, FKHRforkhead box protein O1, forkhead box O1, Forkhead box protein O1A, forkhead homolog in rhabdomyosarcoma, Forkhead in rhabdomyosarcoma, FOXO1Aforkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma | |
| FOXO1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, mouse, rat and bovine, 83% homologous in zebrafish and pufferfish, and 77% homologous in chicken. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q12778 | |
| 2308 | |
| A portion of amino acids 250-300 of human FOXO1A protein was used as the immunogen. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit