Learn More
FSD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
461.00€
Spécification
Antigène FSD2
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18351285
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-09505-100UL
100 μg
461.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
FSD2 Polyclonal specifically detects FSD2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
FSD2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
FSD2 fibronectin type III and SPRY domain containing 2, RP11-127F21, SPRYD1
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human FSD2 (NP_001007123). Peptide sequence DYRVGVAFADVRKQEDLGANCLSWCMRHTFASSRHKYEFLHNRTTPDIRI
Affinity purified
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
123722
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.