missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUT8 Mouse anti-Human, Clone: 2F7H2, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 66118-1-IG-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16827705

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Catalyzes the addition of fucose in alpha 1-6 linkage to the first GlcNAc residue, next to the peptide chains in N-glycans.
Spécification

Spécification

FUT8
Monoclonal
1.07 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BYC5
FUT8
FUT8 Fusion Protein Ag18769
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
2F7H2
Unconjugated
FUT8
Alpha (1,6) fucosyltransferase, alpha1 6FucT, Fucosyltransferase 8, FUT8
Mouse
Protein A
RUO
2530
-20°C
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions