missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAJ Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-62609-25ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GAJ Polyclonal antibody specifically detects GAJ in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GAJ | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| GAJhomolog of yeast MND1, meiotic nuclear division protein 1 homolog, meiotic nuclear divisions 1 homolog (S. cerevisiae) | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RKHKLEVLESQLSEGSQKHASLQKSIEKAKIGRCETEERTRLAKELSSLRDQREQLKAEVE | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 84057 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu