Learn More
GAJ Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 624.00€
Spécification
Antigène GAJ
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18685646
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-62609-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18698087
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-62609
100 μg
624.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
GAJ Polyclonal antibody specifically detects GAJ in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
GAJ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
GAJhomolog of yeast MND1, meiotic nuclear division protein 1 homolog, meiotic nuclear divisions 1 homolog (S. cerevisiae)
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RKHKLEVLESQLSEGSQKHASLQKSIEKAKIGRCETEERTRLAKELSSLRDQREQLKAEVE
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
84057
IgG
Protein A purified