Learn More
Galectin-13 Mouse, Clone: PP13/1165, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Galectin-13 |
---|---|
Clone | PP13/1165 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950138
|
EnquireBio
29124-MSM5-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940138
|
EnquireBio
29124-MSM5-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Galectin-13 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
29124 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
K-562 cells. Placenta or Spleen. |
PP13/1165 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016882204 | |
Recombinant human Galectin-13 protein fragment (aa23-134) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
16kDa (monomer) ;32kDa (homodimer) |