Learn More
Standard de référence couleur Gardner (ASTM D1544, D6166)
Les étalons de référence de couleur Gardner sont destinés à l'étalonnage de routine des instruments de mesure de couleur et à la vérification des données de test. Les industries de procédés du monde entier utilisent des colorimètres pour le contrôle des couleurs de produits tels que les huiles alimentaires et industrielles, les carburants, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les peintures et les revêtements.
Marque: Paragon Scientific 134200
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Type | ASTM Color 2 |
---|
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
- Durée de conservation de 18 mois
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Identifiants chimiques
500 mL |
Spécification
500 mL | |
ASTM Color 2 |
Valeurs nominales citées