Learn More
Standard de référence couleur Gardner (ASTM D1544, D6166)
Les étalons de référence de couleur Gardner sont destinés à l'étalonnage de routine des instruments de mesure de couleur et à la vérification des données de test. Les industries de procédés du monde entier utilisent des colorimètres pour le contrôle des couleurs de produits tels que les huiles alimentaires et industrielles, les carburants, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les peintures et les revêtements.
Marque: Paragon Scientific 134210
Informations supplémentaires : CAS : 8042-47-5 Poids : 0.90000kg
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
- Durée de conservation de 18 mois
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
500 mL | |
Couleur ASTM 5 |
Sécurité et traitement
- GARDNER COLOUR STANDARDS
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: white oil 2
Valeurs nominales citées