missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GARS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5515), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
207.00€ - 562.00€
Spécification
| Antigène | GARS |
|---|---|
| Clone | 23GB5515 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30089511
![]() |
Invitrogen™
MA553892 |
100 μL |
562.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30089194
|
Invitrogen™
MA553893 |
20 μL |
207.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GARS Recombinant Monoclonal antibody specifically detects GARS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| GARS | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P41250, Q5I0G4, Q9CZD3 | |
| 2617, 297113, 353172 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5515 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 6.1.1.14; AIR synthase; AIRS; Ap4A synthetase; AP-4-A synthetase; Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D; Charcot-Marie-Tooth neuropathy, neuronal type, D; CMT2D; Diadenosine tetraphosphate synthetase; DSMAV; EC 2.1.2.29; GAR transformylase; GARS; gars1; GART; GARTF; Gena201; GENA202; glycine tRNA ligase; glycine--tRNA ligase; glycyl-tran synthetase; glycyl-tRNA synthetase; glycyl-tRNA synthetase 1; glycyl-tRNA synthetase-like protein; glyRS; HMN5; metronome; MGC47764; mrn; Nmf249; PAIS; PGFT; PRGS; RGD1559871; Sgrp23; si:dkey-276i5.1; SMAD1; storage granule protein 23; Unknown (protein for IMAGE:7254992); wu:fb02f03 | |
| A synthesized peptide derived from human GARS (701-739AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GARS1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit