Learn More
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz
Code nomenclature Nacres: HA.06
Click to view available options
Type de filtre:
A2
P2
P3
Conditionnement:
18 pièces
36 pièces
5 pièces
Description
- Filtre antipoussière P3 pour système à ventilation assistée 3M™ Powerflow™ 7900PF et 3M™ Powerflow™ XL
- Filtre P3 monté d'un côté et utilisable contre les aérosols solides et liquides
- Les options de couvre-chef ample offrent une protection respiratoire ne nécessitant ni joint facial serré ni essai d'ajustement
- Un ventilateur alimenté par une batterie fait circuler l'air à travers le filtre, résultant en une absence de résistance respiratoire supplémentaire pour l'utilisateur.
Spécification
Spécification
| Type de filtre | A2 |
| Type de produit | Filter |
| À utiliser avec (application) | Half and full face masks fitted with a bayonet connects system |
| Quantité | 18/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu