Learn More
3M™ Filtre à gaz, à vapeur et à particules A1B1E1K1P3 R + Formaldéhyde, 6092
Click to view available options
:
Type de filtre :R ; formaldéhyde
Description
Pour la protection respiratoire ABEKP3 R contre les vapeurs organiques combinées (point d’ébullition supérieur à 65°C), les gaz inorganiques et acides, les particules d’ammoniac et le formaldéhyde, utilisez des filtres à gaz, à vapeur et à particules 3M™, 6092. Ils sont suffisamment compatibles avec toute notre gamme de demi-masques et masques complets réutilisables, afin de travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux. Nos filtres légers allient protection et confort. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place et peuvent être utilisés avec n’importe quel masque complet ou demi-masque réutilisable 3M™ équipé d’un raccord de type baïonnette.
Spécification
Spécification
Type de cartouche | Formaldéhyde |
Type de connexion | Baïonnette |
Type de filtre | R |
Type de produit | Filtres combinés |
À utiliser avec (équipement) | Convient aux masques complets et demi-masques réutilisables 3M™ avec raccord à baïonnette |
Quantité | 32 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtre à gaz, à vapeur et à particules A1B1E1K1P3 R + Formaldéhyde, 6092 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu