missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA-5 Antibody (1B11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-37565-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GATA-5 Monoclonal specifically detects GATA-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| GATA-5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| GATA5 | |
| Purified recombinant fragment of human GATA5 expressed in E. Coli. | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| 140628 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 1B11 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| bB379O24.1, GATA binding factor-5, GATA binding protein 5, GATA-binding factor 5, GATA-binding protein 5, transcription factor GATA-5 | |
| Mouse | |
| 41 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Ascites |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu