missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA-5 Antibody (1B11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | GATA-5 |
|---|---|
| Clone | 1B11 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18154098
|
Novus Biologicals
NBP2-37565 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18631646
|
Novus Biologicals
NBP2-37565-0.025ml |
0.025 mL |
205.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GATA-5 Monoclonal specifically detects GATA-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Spécification
| GATA-5 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 140628 | |
| Purified recombinant fragment of human GATA5 expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 41 kDa |
| 1B11 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| bB379O24.1, GATA binding factor-5, GATA binding protein 5, GATA-binding factor 5, GATA-binding protein 5, transcription factor GATA-5 | |
| GATA5 | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit