missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GBP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GBP1 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814434
|
Proteintech
15303-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804434
|
Proteintech
15303-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Guanylate binding protein expression is induced by interferon. Guanylate binding proteins are characterized by their ability to specifically bind guanine nucleotides (GMP, GDP, and GTP) and are distinguished from the GTP-binding proteins by the presence of 2 binding motifs rather than 3.Spécification
GBP1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P32455 | |
2633 | |
GBP1 Fusion Protein Ag7562 | |
Primary | |
-20°C | |
GBP1 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GBP 1, GBP1, GTP binding protein 1, HuGBP 1 | |
GBP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |