Learn More
GCDFP-15 Mouse, Clone: PIP/1571, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | GCDFP-15 |
---|---|
Clone | PIP/1571 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940648
|
EnquireBio
5304-MSM1-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930648
|
EnquireBio
5304-MSM1-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
GCDFP-15 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5304 | |
Recombinant human GCDFP-15 protein fragment (aa 41-146) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
15kDa |
PIP/1571 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002643 | |
PIP | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic (Golgi bodies) and Secreted | |
HepG2 Cells. Breast or Pancreas. |