Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, USDA-approved regions
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
44.54€ - 471.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
Pureté ou qualité | Qualifié |
Conditions d’expédition | Congelé |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17256336
|
Gibco™
10438026 |
500 mL |
392.00€
500mL |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17206356
|
Gibco™
A3840202 |
10 x 50 ml |
471.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17296346
|
Gibco™
A3840201 |
50 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Catégorie de sérums : Standard
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Inactivé par la chaleur | |
Qualifié | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.