Learn More
DWK Life Sciences Connecteurs en nylon armé de verre Kimble™ avec joints en PTFE
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
22.95€ - 25.95€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Type de produit | Connecteur |
À utiliser avec (application) | Pour connecter des pièges d’évaporateur rotatif standard aux flacons |
Comprend | Joints en PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11892933
|
DWK Life Sciences
747205-1820 |
18-400 à 20-400 |
23.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882933
|
DWK Life Sciences
747205-1520 |
15-425 à 20-400 |
22.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17751088
|
DWK Life Sciences
747205-1320 |
13-425 à 20-400 |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15389796
|
DWK Life Sciences
747205-1315 |
13-425 à 15-425 |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802943
|
DWK Life Sciences
747205-2020 |
20-400 à 20-400 |
24.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
- Blue glass-filled nylon
- For use to 150°C
Spécification
Nylon | |
Connecteur | |
Pour connecter des pièges d’évaporateur rotatif standard aux flacons | |
Joints en PTFE |