Learn More
Glycophorin A / CD235a Rabbit, Clone: GYPA/1725R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2993-RBM5-P0
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15940148
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Glycophorin A / CD235a
Cell surface
GYPA/1725R
Unconjugated
NP_002091
Rabbit
39kDa
Protein A/G Purified
RUO
2994
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
GYPA
Recombinant human full-length Glycophorin A protein
Erythrocytes in any human tissues
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.