Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 2719-RBM4-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15970108
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Glypican-3
Cytoplasmic
GPC3/1534R
Unconjugated
NP_004475
Rabbit
67kDa
Protein A/G Purified
RUO
2719
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
GPC3
Recombinant human full-length GPC3 protein
293T cells or Hepatocellular carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.