Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Glypican-3 |
|---|---|
| Clone | GPC3/1534R |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970108
|
EnquireBio
2719-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980108
|
EnquireBio
2719-RBM4-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Glypican-3 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 2719 | |
| Recombinant human full-length GPC3 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 67kDa |
| GPC3/1534R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_004475 | |
| GPC3 | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| 293T cells or Hepatocellular carcinoma |