Learn More
GLYR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GLYR1 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803694
|
Proteintech
14833-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893684
|
Proteintech
14833-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
GLYR1 may have oxidoreductase activity. It regulates p38 MAP kinase activity by mediating stress activation of p38alpha/MAPK14 and specifically regulating MAPK14 signaling. It indirectly promotes phosphorylation of MAPK14 and activation of ATF2. The phosphorylation of MAPK14 requires upstream activity of MAP2K4 and MAP2K6. It is recruited on chromatin, recognizes and binds trimethylated ′Lys-36′ of histone H3 (H3K36me3).Spécification
GLYR1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q49A26, Q5RKH0, Q922P9 | |
360477, 74022, 84656 | |
GLYR1 Fusion Protein Ag6637 | |
Primary | |
-20°C | |
GLYR1 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BM045, Glyoxylate reductase 1 homolog, GLYR1, HIBDL, N PAC, N-PAC, Nuclear protein NP60, Nuclear protein of 60 kDa, Putative oxidoreductase GLYR1 | |
Glyr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |