Learn More
Novus Biologicals™ GM-CSF Antibody (namilumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène GM-CSF
Clone namilumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30046459
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28668-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30047193
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28668-100ug
100 μg
326.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30047481
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28668-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
GM-CSF
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
CSF2/ GM-CSF
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
namilumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P04141
1437
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt