Learn More
GNL3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B8F10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GNL3 |
|---|---|
| Clone | 3B8F10 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Quantité | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantité | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16829655
|
Proteintech
67169-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819655
|
Proteintech
67169-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beskrivelse
The GNL3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GNL3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GNL3 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Tekniske data
| GNL3 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 26354 | |
| Primary |
| 3B8F10 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2a |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel