missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNPNAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GNPNAT1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815874
|
Proteintech
16282-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805874
|
Proteintech
16282-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Glucosamine-6 phosphate-N-acetyl Transferase (GNPNAT1) is a key enzyme in the hexosamine biosynthetic pathway. It converts D-glucosamine 6-phosphate to N-acetyl-D-glucosamine 6-phosphate, the acetylation step allowing carbon and nitrogen enter into the hexosamine biosynthetic pathway. Recently inhibition of GNPNAT1 has been reported to promote proliferation and aggressiveness of castration-resistant prostate cancer. (27194471).Spécification
GNPNAT1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q96EK6, Q9JK38 | |
498486, 54342, 64841 | |
GNPNAT1 Fusion Protein Ag9375 | |
Primary | |
-20°C | |
GNPNAT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GNA1, GNPNAT, GNPNAT1, Gpnat1, Phosphoglucosamine acetylase | |
Gnpnat1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |