Learn More
GPR4 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GPR4 |
|---|---|
| Concentration | 550 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
| Forme | Liquid |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18016675
|
Proteintech
28232-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18005605
|
Proteintech
28232-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The GPR4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR4. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GPR4 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
| GPR4 | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Rabbit | |
| 2828 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 550 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| G protein coupled receptor 19, G protein coupled receptor 4, GPR19, GPR4 | |
| Primary |