Learn More
GPR58/TAAR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GPR58/TAAR2 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803105
|
Proteintech
24609-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893095
|
Proteintech
24609-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Not expressed in the pons, thalamus, hypothalamus, hippocampus, caudate, putamen, frontal cortex, basal forebrain, midbrain or liver.Spécification
GPR58/TAAR2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5QD17, Q5QD25, Q9P1P5 | |
209512, 294121, 9287 | |
GPR58/TAAR2 Fusion Protein Ag18939 | |
Primary | |
-20°C | |
TAAR2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 58, GPR58, TAAR2, TaR 2, Trace amine receptor 2 | |
TAAR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |