missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR81 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GPR81 |
|---|---|
| Concentration | 0.26 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16839654
|
Proteintech
20146-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16829654
|
Proteintech
20146-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The G protein-coupled receptor GPCR GPR81 has been reported primarily in adipose and pituitary. ESTs have been isolated from human bladder cancer and colon cancer libraries. It has not been detected in frontal, temporal and occipital lobes of the cortex, basal forebrain, caudate nucleus, nucleus accumbens, and hippocampus.Spécification
| GPR81 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9BXC0 | |
| 27198 | |
| GPR81 Fusion Protein Ag13682 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HCAR1 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FKSG80, G protein coupled receptor 104, G protein coupled receptor 81, GPR104, GPR81, LACR1, TA GPCR | |
| HCAR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit