Learn More
GPR83 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GPR83 |
---|---|
Concentration | 0.55 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802485
|
Proteintech
23850-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892475
|
Proteintech
23850-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
GPR83, a 423 A.A protein, is an orphan member of GPCR protein family and is closely related to tachykinin and NPY receptors. It is a human homolog of mouse GIR protein and is exclusively expressed and selectively up-regulated in brain. It is a cell surface receptor protein consisting of a putative seven-transmembrane-domain. Reports suggest GPR83 might be involved in the regulation of immune tolerance mechanism by inducing peripheral generation of Foxp3+ Treg cells.Spécification
GPR83 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NYM4 | |
10888 | |
GPR83 Fusion Protein Ag20873 | |
Primary | |
-20°C | |
GPR83 |
0.55 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 72, G protein coupled receptor 83, GIR, GPR72, GPR83, KIAA1540 | |
GPR83 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |