Learn More
GPT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GPT |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816664
|
Proteintech
16897-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806664
|
Proteintech
16897-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Glutamate-pyruvate transaminase. See ALTQTL1 and ALTQTL2 for information on quantitative trait loci influencing the plasma level of alanine aminotransferase.Spécification
GPT | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P25409, P42867, Q9H3H5 | |
2875, 76282, 81670 | |
GPT Fusion Protein Ag10424 | |
Primary | |
-20°C | |
GPT |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AAT1, Alanine aminotransferase 1, ALT1, GPT, GPT 1, GPT1 | |
GPT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |