Learn More
Gr-1 (Ly-6G/Ly-6C) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: RB6-8C5, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
174.15€ - 502.20€
Spécification
| Antigène | Gr-1 (Ly-6G/Ly-6C) |
|---|---|
| Clone | RB6-8C5 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17108611
|
Stemcell Technologies
60028PE.1 |
50 μg |
174.15€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17198601
|
Stemcell Technologies
60028PE |
200 μg |
502.20€
200µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The RB6-8C5 antibody reacts with the structurally related murine Ly-6G (21 - 25 kDa) and Ly-6C (14 - 16 kDa) GPI-anchored proteins, which together comprise the granulocyte receptor-1 antigen (Gr-1)
- Gr-1 is expressed on monocytes, neutrophils, subsets of macrophages, plasmacytoid dendritic cells, and T cells
- Monocytes in the bone marrow transiently express Gr-1 during development and the expression level is strongly correlated with granulocyte differentiation and maturation
- In the periphery Gr-1 is found predominantly on neutrophils and is a useful marker for these cells
- Whereas the RB6-8C5 binds to both Ly-6G and Ly-6C, another commonly used anti-Gr-1 antibody, clone 1A8, binds specifically to Ly-6G
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse Neutrophil Enrichment Kit (Catalog #19762)
Spécification
| Gr-1 (Ly-6G/Ly-6C) | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| PE | |
| Mouse | |
| Primary |
| RB6-8C5 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgG2b κ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit