Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de grade 292a
Conviennent aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres
47.90€ - 137.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 4 à 7 μm |
Vitesse de filtration | 60 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756075
|
Sartorius™
FT-4-215-125 |
125 mm |
47.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746075
|
Sartorius™
FT-4-215-110 |
110 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10178961
|
Sartorius™
FT-4-215-185 |
185 mm |
54.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10086891
|
Sartorius™
FT-4-215-240 |
240 mm |
88.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796075
|
Sartorius™
FT-4-215-270 |
270 mm |
103.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706085
|
Sartorius™
FT-4-215-320 |
320 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En linters de coton purs ou linters de coton avec pâte raffinée
- Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
- Teneur en cendres : <0,06% conformément à la norme DIN 54370.
- Fournis dans un format plié
Spécification
Plié | |
4 à 7 μm | |
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
60 μm/s | |
292a | |
0,19 mm |