Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
4405.00€ - 4860.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | COC |
Type de bouchon | Élastique |
Couleur | Gris |
Matériau | Tyvek |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17728237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-GTVK-524048 |
132 x 102 cm (52 x 40 in) |
4860.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17786889
|
Keystone Cleanroom Products
COV-GTVK-482828E |
122 x 71 cm (48 x 28 in) |
4405.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Packaged 1 per labeled poly bag with Lot # and DOM
- Blocks UV Light
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to SOP's
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Certificates of Conformance sent with each shipment
Spécification
Autoclavable | |
Élastique | |
Tyvek | |
7,4 mil |
COC | |
Gris | |
0,19 mm |