Learn More
GRK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GRK2 |
---|---|
Concentration | 0.65 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812454
|
Proteintech
13990-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802454
|
Proteintech
13990-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The product of this gene phosphorylates the beta-2-adrenergic receptor and appears to mediate agonist-specific desensitization observed at high agonist concentrations. This protein is an ubiquitous cytosolic enzyme that specifically phosphorylates the activated form of the beta-adrenergic and related G-protein-coupled receptors. Abnormal coupling of beta-adrenergic receptor to G protein is involved in the pathogenesis of the failing heart.Spécification
GRK2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P25098 | |
156 | |
GRK2 Fusion Protein Ag5071 | |
Primary | |
-20°C | |
GRK2 |
0.65 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADRBK1, BARK, BARK1, Beta ARK 1, BETA ARK1, GRK2 | |
GRK2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |