missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSK-3 beta Antibody (3D10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
237.00€ - 504.00€
Spécification
| Antigène | GSK-3 beta |
|---|---|
| Clone | 3D10 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18739883
|
Novus Biologicals
NBP1-47470SS |
0.025 mL |
237.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18709723
|
Novus Biologicals
NBP1-47470 |
0.1 mL |
504.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GSK-3 beta Monoclonal specifically detects GSK-3 beta in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| GSK-3 beta | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| P49841 | |
| 2932 | |
| Purified recombinant fragment of human GSK3 beta expressed in E. coli. [UniProt# P49841] | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 3D10 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Precipitation | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform | |
| GSK3B | |
| IgG2a | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| 46 kDa |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit