missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GUF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17489-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837384

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Promotes mitochondrial protein synthesis. May act as a fidelity factor of the translation reaction, by catalyzing a one- codon backward translocation of tRNAs on improperly translocated ribosomes. Binds to mitochondrial ribosomes in a GTP-dependent manner.
Spécification

Spécification

GUF1
Polyclonal
Unconjugated
GUF1
GUF1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231279, 60558
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8C3X4, Q8N442
GUF1
GUF1 Fusion Protein Ag11579
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions