missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GZMM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13208-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831314

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Cleaves peptide substrates after methionine, leucine, and norleucine. Physiological substrates include EZR, alpha- tubulins and the apoptosis inhibitor BIRC5/Survivin. Promotes caspase activation and subsequent apoptosis of target cells.
Spécification

Spécification

GZMM
Polyclonal
Unconjugated
GZMM
Granzyme M, GZMM, Hu Met 1, LMET1, Met 1 serine protease, Met ase, MET1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16904, 29252, 3004
-20°C
Liquid
Western Blot
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P51124, Q03238
Gzmm
GZMM Fusion Protein Ag3982
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions