missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HAI-2/SPINT2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
292.00€ - 588.00€
Spécification
| Antigène | HAI-2/SPINT2 |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18406400
|
Novus Biologicals
NBP1-83299-25ul |
25 μL |
292.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18729683
|
Novus Biologicals
NBP1-83299 |
588.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
HAI-2/SPINT2 Polyclonal specifically detects HAI-2/SPINT2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| HAI-2/SPINT2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10653 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CLVSKVVGRCRASMPRWWYNVTDGSCQLFVYGGCDGNSNNYLTKEECLKKCATVTENATGDLATSRNAADSSVPSAPRRQDSEDHSSDMFNYEEYCTANAVTGPCRASFPRWYFDVERNSCNNFIYGGCRGNKNSYRSE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| HAI-2DIAR3, HAI2FLJ45571, Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 2, KOP, kunitz-type protease inhibitor 2, PB, Placental bikunin, serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2, serine protease inhibitor, Kunitz type, 2 | |
| SPINT2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit