Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase Kel-F (Luer-Lock) Code produit.: 11582275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    117.00€ / 6 pièces
    Économisez 3.00€
    2% de réduction
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase Kel-F (Luer-Lock)
Code produit. p-4121858
20 G, Aigu, biseauté, courbe, 0,02 in, 0,035 in, 6 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
25 G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Conique
Diamètre (impériale) interne:
0,005 in
0,01 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,033 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,018 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,05 in
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11582275
Marque: Hamilton™ 90120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    117.00€ / 6 pièces
    Économisez 3.00€
    2% de réduction
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL). La longueur d’aiguille standard est de 2 po (51 mm). Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Terminaisons pour seringues compatibles avec l’embase Kel-F
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 31-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 20 G
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,035 in
Diamètre (métrique) interne 0,6 mm
Diamètre (métrique) externe 0,91 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille à connecteur Kel-F
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs à embout Luer et à raccord Luer-Lock en PTFE
Nom du produit
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase Kel-F (Luer-Lock) >