Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock) Code produit.: 11567784
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock)
Code produit. p-4121863
19 G, Seringues Luer-Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer-Lock en PTFE, Autoclavable, 6 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
19 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
27 G
31 G
Calibre 18
À utiliser avec (équipement):
Seringues Luer Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer Lock en PTFE
Seringues Luer-Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer-Lock en PTFE
Seringues et connecteurs LT et TLL
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Code produit. 11567784
Marque: Hamilton™ 90019
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL.Les aiguilles sont en acier inoxydable 304.La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po).Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
    /li>
    Six aiguilles par boîte.
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable
    Calibre d’aiguille 19 G
    Diamètre (impériale) interne 0,027 in
    Diamètre (impériale) externe 0,042 in
    Diamètre (métrique) interne 0,69 mm
    Diamètre (métrique) externe 1 mm
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Aiguille de rechange
    Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe
    À utiliser avec (équipement) Seringues Luer-Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer-Lock en PTFE
    Nom du produit
    Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock) >