Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains en mousse de luxe pour usage fréquent KLEENEX™
Distribue la quantité idéale de savon pour chaque lavage empêchant la surutilisation. Le nettoyant pour les mains en mousse de luxe pour usage fréquent KLEENEX™ Kimberly-Clark™ offre jusqu’à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques.
176.00€ - 183.00€
Spécification
Type de produit | Nettoyant pour les mains |
---|---|
Couleur | Transparent |
Format | Jusqu’à 2 500 doses |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12621356
|
Kimberly-Clark™
6345 |
1200 mL |
176.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12631376
|
Kimberly-Clark™
6342 |
1 000 ml |
183.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mousse sans parfum et sans couleur
- Sensation de luxe formulée pour une utilisation fréquente
- Cassettes robustes et scellées de manière hygiénique qui sont rapides et faciles à installer
- Distribuent jusqu’à 2 500 doses de savon,
- Les cassettes s’écrasent pour économiser de l’espace lorsqu’elles sont vides et recyclables (après retrait de la pompe)
Spécification
Nettoyant pour les mains | |
Transparent | |
Jusqu’à 2 500 doses |