Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité ultime
Le cylindre de disque à 7 broches offre une protection optimale contre les manipulations et les changements de clés.
164.00€ - 253.00€
Spécification
Type de produit | Cadenas de sécurité ultime |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Acier allié durci |
Description | Cadenas de sécurité ultime |
Diamètre (métrique) de la manille | 11 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) de la manille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) de la manille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633537
|
Brady™
805837 |
26,00 mm |
226.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15643537
|
Brady™
805838 |
50,00 mm |
253.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726785
|
Brady™
805839 |
75,00 mm |
164.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701296
|
Brady™
805838 |
50,00 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11791286
|
Brady™
805837 |
26,00 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- La manille et le corps sont en acier allié durci de la plus haute qualité qui soit
Spécification
Cadenas de sécurité ultime | |
Acier allié durci | |
11 mm | |
7 | |
63 mm |
Noir | |
Cadenas de sécurité ultime | |
Cadenas de sécurité ultime | |
1 de chaque |