missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBcAg Antibody (H50) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-64452
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HBcAg Monoclonal specifically detects HBcAg in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| HBcAg | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000 | |
| C | |
| Native | |
| 0.1 mg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 944568 | |
| Virus | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| H50 | |
| Unconjugated | |
| c, Core antigen, HBc, HBcAg, Hepatitis B Virus core antigen | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Recognises the core antigen. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu