Learn More
HBcAg Antibody (H50) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
204.00€ - 488.00€
Spécification
| Antigène | HBcAg |
|---|---|
| Clone | H50 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000 |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18093616
|
Novus Biologicals
NB100-64452-0.025MG |
0.025 mg |
204.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18026574
|
Novus Biologicals
NB100-64452 |
0.1 mg |
488.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HBcAg Monoclonal specifically detects HBcAg in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| HBcAg | |
| 0.5 mg/mL | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| c, Core antigen, HBc, HBcAg, Hepatitis B Virus core antigen | |
| C | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified | |
| Recognises the core antigen. |
| H50 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| 944568 | |
| Native | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only