Learn More
Heidolph Instruments Blocs chauffants
Augmentez votre débit de travail quotidien de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants.
692.00€ - 1385.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour support à plusieurs puits |
---|---|
Température (impériale) | 500°F |
Température (métrique) | 260°C |
Type | Bloc de chauffage |
Matériau | Aluminum |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10247733
|
Heidolph Instruments
505-80067-00 |
250 ml |
692.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10782224
|
Heidolph Instruments
505-80069-00 |
500 ml |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10483295
|
Heidolph Instruments
505-80073-00 |
2000 ml |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10297733
|
Heidolph Instruments
505-80076-00 |
5 l |
1360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La large plage de températures offre une sécurité illimitée pour les applications jusqu’à 260°C
- Un revêtement en PFA unique sur le corps en aluminium Heat-On offre une résistance chimique supérieure et une longue durée de vie
- Contrôlez précisément la température à l’intérieur du récipient ou sur le bain à sec avec un port thermocouple qui fournit la température réelle du bloc à votre plaque chauffante série MR
- Augmentez votre productivité quotidienne de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants Heat-On
- Hausse de 66 % de la vitesse de chauffe de 1000 ml d’eau par rapport aux bains d’huile classiques
- Un flacon de 150 ml d’eau bout en moins de 11 minutes
- Chaque bloc chauffant Heat-On est un produit autonome qui peut être placé directement sur l’agitateur chauffant
Spécification
Pour support à plusieurs puits | |
260°C | |
Aluminum |
500°F | |
Bloc de chauffage |