Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag is a portable isolator in an easy to use, economical bag form. Ideal for difficult-to-sterilize equipment that typically requires aseptic connections after sterilization.
2225.00€ - 4225.00€
Spécification
Type de bouchon | Scellage à chaud |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Matériau | Tyvek |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17708167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4236MITT2W-OC-PE |
SACHET ISOLATEUR POUR AUTOCLAVE TYVEK |
4225.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17778027
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1626MITT2W-OC-PE |
3110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17768117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3027MITT2W-OC-PE |
2225.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
- Designed for steam sterilization
- Heat Seal Closure
- Integrated Mittens
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Make aseptic connections inside the Isolator Bag
- Eliminates risks of contamination
Spécification
Scellage à chaud | |
Oui | |
Tyvek |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Vapeur |