Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée HEPES, pH 7,0 (2 X pour transfection)
La solution saline tamponnée à HEPES (acide 2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl)éthanesulfonique, numéro CAS 7365-45-9) est un tampon de Good utilisé pour maintenir le pH physiologique.
91.40€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.30 |
Numéro MDL | MFCD00006158 |
Clé InChI | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23831 |
ChEBI | CHEBI:42334 |
SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15440257
|
Thermo Scientific Chemicals
J62623.AK |
250 mL |
91.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450257
|
Thermo Scientific Chemicals
J62623.AP |
500 mL |
154.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsHEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7365-45-9 | |
238.30 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:42334 |
C8H18N2O4S | |
MFCD00006158 | |
23831 | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
Spécification
HEPES-buffered saline | |
2X | |
Liquide | |
MFCD00006158 | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate | |
23831 |
7365-45-9 | |
7.0 | |
C8H18N2O4S | |
Miscible with water. | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only